Få mere at vide
Sølvhexafluorfosfat, 98%
Beskrivelse
Det bruges almindeligvis som et oxidationsmiddel, der danner sølvmetal. Det bruges ofte som et reagens i uorganisk og organometallisk kemi. Det bruges til fremstilling af nye tekniske materialer såvel som til fremstilling af supramolekylære Ag(I)-komplekser. Det bruges i udviklingen af nye katalysatorer, der erstatter halogenidligander med den svagt koordinerende hexafluorphosphatanion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | 102 °C (dekomponering) |
| Farve | Brun til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i organiske opløsningsmidler som benzen, toluen og acetonitril. |
| Vis mere |