Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver hexafluorophosphate |
| Farve | Beige-grå til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | AgPF6 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| Formel vægt | 252.83 |
| Procent renhed | 98% |
| Emballage | Plastflaske |