Få mere at vide
Sølvhexafluorfosfat, 98%, -6 mesh
Artikelnummer. 10206510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10206510 1 g Plastflaske 1g
10104650 10 g Plastflaske 10g
10413265 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10206510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211120010
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26042-63-7
Molekylær formel AgF6P
Molekylvægt (g/mol) 252.83
MDL nummer MFCD00003415
InChI nøgle SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
PubChem CID 168464
IUPAC navn sølv; hexafluorfosfat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver hexafluorophosphate
Farve Beige-grå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lineær formel AgPF6
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 252.83
Procent renhed 98%
Emballage Plastflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.