Få mere at vide
Sølvhexafluorarsenat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347357
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347357 10 g 10g
11337357 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011608.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12005-82-2 | Molekylformel: AgAsF6 | Molekylvægt: 296,78 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12005-82-2
Molekylær formel AgAsF6
Molekylvægt (g/mol) 296.78
MDL nummer MFCD00014142
InChI nøgle UNSKNPXMHZPWPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluoroarsenate, silver hexafluoroarsenate v, silver hexafluoroarsoranuide, acmc-1c478, silver hexakis fluoranyl arsenic 1-, silver 1+ hexafluoro-??-arsanuide, silver 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 11077325
IUPAC navn sølv;hexafluorarsen(1-)
SMIL F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver hexafluoroarsenate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom
FN nummer UN1557
Formel vægt 296.78
Procent renhed ≥98%