Få mere at vide
Sølvhexafluorantimonat(V), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver Hexafluoroantimonate(V) |
| CAS | 26042-64-8 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | AgSbF6 |
| Synonym | Silver fluoantimonate(V), Silver hexafluoroantimonate(V), Antimony Silver Fluoride (AgSbF6), Antimony Silver Fluoride (SbAgF6), Silver Antimony Fluoride (AgSbF6) |
| InChI formel | InChI=1S/Ag.6FH.Sb/h;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6 |
| SMIL | [F-][Sb+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].[Ag+] |
| IUPAC navn | sølv(I) hexafluorostibat(V) |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.62 |
| Formel vægt | 341.8 |