Få mere at vide
Sølvhexafluorantimonat, 99%
Artikelnummer. 11397227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397227 25 g 25g
11307237 1 g 1g
11317237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011538.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343,619 g/mol
Sølvhexafluorantimonat anvendes som katalysator til fremstilling af en række forbindelser. Det virker som en sur katalysator i epoxidåbningsreaktioner og sulfenyleringsreaktioner, kontrolleret initiator i polymerisationsreaktioner og som en aktivator af katalysator i visse organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26042-64-8
Molekylær formel AgF6Sb
Molekylvægt (g/mol) 343.619
MDL nummer MFCD00003401
InChI nøgle GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Synonym silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16687962
IUPAC navn sølv;hexafluorantimon(1-)
SMIL F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver hexafluoroantimonate
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 25 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 343.41
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive