Få mere at vide
Sølvhexafluorantimonat, 99%
Beskrivelse
Sølvhexafluorantimonat anvendes som katalysator til fremstilling af en række forbindelser. Det virker som en sur katalysator i epoxidåbningsreaktioner og sulfenyleringsreaktioner, kontrolleret initiator i polymerisationsreaktioner og som en aktivator af katalysator i visse organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver hexafluoroantimonate |
| Farve | Hvid til cremet |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 343.41 |
| Procent renhed | 99% |
| Følsomhed | Hygroscopic; Light sensitive |
Sikkerhed og håndtering
- Silver(I) hexafluoroantimonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver(I) hexafluoroantimonate