Få mere at vide
Sølvgaze, 80 mesh vævet af 0,115 mm (0,0045 tommer) dia-tråd, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11355247
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355247 300 x 300 mm Hver
11345247 25 x 25 mm Hver
11325247 75 x 75 mm Hver
11335247 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11355247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040936.HB
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Sølvgaze bruges til filtrering. Det bruges også i elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Udseende Sølvfarvet guaze
Mængde 300 x 300 mm
Maskestørrelse 80 Mesh
Lugt Karakteristik
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Trådklæde
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.