Få mere at vide
Silver gauze, 20 mesh woven from 0.356mm (0.014in) dia wire
Artikelnummer. 11430760
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430760 75 x 75 mm Hver
11440760 150 x 150 mm Hver
11450760 300 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044449.FL
Request Bulk or Custom Format
Filtrering, elektroder, kontakter
Sølvgaze bruges til filtrering. Det bruges også i elektroder og kontakter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver gauze
Navn note 20 mesh woven from 0.356mm (0.014 in.) dia. wire
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 20 Mesh
Lugt Characteristic
Form Wire Cloth
Opløselighedsinformation Insoluble in water.