Få mere at vide
Sølvfolie, 1,0 mm tyk, hård, 99,9 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver foil |
| Navn note | 1.0mm (0.04 in.) thick, Hard, Temper: spring hard |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Characteristic |
| Vægt | ≈6.6g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |