Få mere at vide
Silver foil, 0.5mm (0.02in) thick, annealed, 99.9% (metals basis)
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver |
| Farve | Sølv |
| Navn note | Annealed |
| Udseende | Silver-colored foil |
| Tæthed | 10.5g/cm3 |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Characteristic |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
| Form | Foil |