Få mere at vide
Sølvfolie, 0,38 mm (0,015 tommer) tyk, hård, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496545
Skift visning
Mængde:
100 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496545 100 x 300 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15496545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043768.HG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver foil
Navn note 0.38mm (0.015 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
CAS 7440-22-4
Mængde 100 x 300 mm
Lugt Characteristic
Vægt ≈119.7g/100x300mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ag
MDL nummer MFCD00003397
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag]
IUPAC navn sølv
Molekylvægt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Procent renhed 99.99%