Få mere at vide
Sølvfolie, 0,28 mm tyk, hård, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver |
| Farve | Sølv |
| Navn note | Svært |
| Udseende | Sølvfarvet folie |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Karakteristik |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Form | Floret |