Få mere at vide
Sølvfolie, 0,25 mm tyk, hård, Premion 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11385909
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385909 50 x 50 mm Hver
11326488 100 x 100 mm Hver
11336488 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012125.FI
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: ca. 6,6 g/50 x 50 mm; Temper: som rullet | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note Svært
Udseende Sølvfarvet folie
Tæthed 10,5 g/cm3
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Karakteristik
Analyseprocentområde 99,998 % (metalbasis)
Form Floret