Få mere at vide
Sølvfolie, 0,025 mm tyk, hård, Premion™, 99,998 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11345879
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345879 50 x 250 mm Hver
11307177 25 x 25 mm 25mm
11335879 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011498.GB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver foil
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, hård, hærdning: som valsede
Mængde 50 x 250 mm
Lugt Karakteristik
Vægt ≈0,16g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.998%
Grad Premion