Få mere at vide
Silver foil, 0.025mm (0.001in) thick, hard, Premion™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11307177
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307177 25 x 25 mm 25mm
11335879 50 x 50 mm Hver
11345879 50 x 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011498.FF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver foil
Navn note 0.025mm (0.001 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Characteristic
Vægt ≈0.16g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.998%
Grad Premion