Få mere at vide
Sølvfolie, 0,025 mm tyk, glødet, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11386578
Skift visning
Mængde:
150 x 150 mm
150 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386578 150 x 600 mm Hver
11396578 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012190.GV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
Form: ca. 5,9 g/150 x 150 mm; Temperament: blødt | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note Annealed
Udseende Silver-colored foil
Mængde 150 x 600 mm
Lugt Characteristic
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Foil