Få mere at vide
Silver flake, 90% <20 micron, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11337078
Mængde:
10 g
5 x 10 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11337078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014755.50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til fremstilling af metalliseringspræparater og ledende silikonegummi
Velegnet til fremstilling af metalliseringspræparater og ledende silikonegummi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver flake
Mængde 5 x 10 g
Lugt Characteristic
Partikelstørrelse 90% <20 Micron
Form Flake
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Procent renhed 99.9%