Få mere at vide
Silver flake, 90% <20 micron, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11327078
Skift visning
Mængde:
10 g
5 x 10 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327078 10 g 10g
11337078 5 x 10 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014755.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til fremstilling af metalliseringspræparater og ledende silikonegummi
Velegnet til fremstilling af metalliseringspræparater og ledende silikonegummi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver flake
Mængde 10 g
Lugt Characteristic
Partikelstørrelse 90% <20 Micron
Form Flake
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Procent renhed 99.9%