Få mere at vide
Sølvflage, 80%< 20 mikron, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396948
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396948 10 g 10g
11306958 50 g 50g
11316958 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014639.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver flake
Mængde 10 g
Lugt Characteristic
Partikelstørrelse 80% <20 Micron
Vægt Scott density: 18g/cm3 to 28g/in3
Form Flake
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Procent renhed 99.9%