Få mere at vide
Silver Diethyldithiocarbamate Silver Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10346100 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346100 5 g Glass Jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10346100 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/1200/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 172°C
CAS 1470-61-7
Farve Green
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 5 g
Molekylær formel C5H10AgNS2
MDL nummer 4929
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
InChI nøgle NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
IUPAC navn silver;N,N-diethylcarbamodithioate
Molekylvægt (g/mol) 256.13
PubChem CID 3034078
Formel vægt 256.13g/mol
Emballage Glass Jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver diethyldithio-carbamate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.