Få mere at vide
Silver Diethyldithiocarbamate, For Analysis, ACS, Reag. Ph Eur Grades, EMSURE™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15884080
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15884080 5 g
1 options
Artikelnummer. 15884080 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1015150005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver diethyldithiocarbamate
Smeltepunkt 178°C to 183°C
CAS 1470-61-7
Farve Yellow
Fysisk form Solid
Mængde 5 g
Molekylær formel C5H10AgNS2
Lineær formel (C2H5)2NCS2Ag
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
InChI nøgle NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
IUPAC navn silver;N,N-diethylcarbamodithioate
Molekylvægt (g/mol) 256.13
PubChem CID 3034078
Formel vægt 256.14. (molar mass)
Grad ACS/Reagent Ph. Eur.
Identifikation Passes Test
Lugt Characteristic odor
Emballage Glass bottle
Udseende Yellow solid