Få mere at vide
Silver cyanide, 99%
Artikelnummer. 11371249
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371249 25 g 25g
11361249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11371249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011424.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Sølvbelægning
Sølvcyanid bruges til forsølvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-64-9
Molekylær formel CAgN
Molekylvægt (g/mol) 133.886
MDL nummer MFCD00003409
InChI nøgle LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
PubChem CID 10475
IUPAC navn sølv; cyanid
SMIL [C-]#N.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver cyanide
Smeltepunkt 320°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel AgCN
FN nummer UN1684
Merck Index 14,8512
Opløselighedsinformation Insoluble in water,dilute acids,and alcohol; Soluble in alkali cyanides and boiling concentrated HNO3
Formel vægt 133.84
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.685
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 3.95 g/mL