Få mere at vide
Silver cyanide, 99%, for analysis
Artikelnummer. 10752991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10752991 10 g Glasflaske 10g
10042260 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10752991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180230100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 506-64-9 | CAgN | 133.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-64-9
Molekylær formel CAgN
Molekylvægt (g/mol) 133.89
MDL nummer MFCD00003409
InChI nøgle LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
PubChem CID 10475
IUPAC navn sølv; cyanid
SMIL [C-]#N.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver cyanide
Smeltepunkt >300°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel AgCN
Fieser 01,1006; 05,581; 07,320
Merck Index 15, 8651
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sol. in nh4oh,alkali cyanides,boiling conc. hno3,insoluble in alcohol and diluted acids
Formel vægt 133.89
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.