Få mere at vide
Silver Cyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver Cyanate |
| CAS | 3315-16-0 |
| Molekylær formel | AgOCN |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Cyanic Acid Silver(1+) Salt (1:1), Silver(I) Cyanate |
| InChI formel | InChI=1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Ag]OC#N |
| IUPAC navn | cyanatosilver |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.88 |
| Formel vægt | 148.9031 |