Få mere at vide
Sølvcyanat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Sølvcyanat er et kemosterilant i voksne husfluer. Det bruges også som et reagens til fremstilling af 1-(3-thianyl)uracil- og 9-(3-thianyl)adenin-derivater, som har potentiel anti-humant immundefektvirus (HIV) og antitumoraktivitet. Det bruges som en sølvpletteringsopløsning i galvaniseringsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver cyanate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Beilstein | 3655040 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ammonia,nitric acid,potassium cyanide,ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol and dilute acids. |
| Formel vægt | 149.89 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Vis mere |