Få mere at vide
Sølvcyanat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462257
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462257 5 g 5g
15472257 25 g 25g
15482257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045411.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3315-16-0 | CHAgNO | 150.893 g/mol
Sølvcyanat er et kemosterilant i voksne husfluer. Det bruges også som et reagens til fremstilling af 1-(3-thianyl)uracil- og 9-(3-thianyl)adenin-derivater, som har potentiel anti-humant immundefektvirus (HIV) og antitumoraktivitet. Det bruges som en sølvpletteringsopløsning i galvaniseringsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3315-16-0
Molekylær formel CHAgNO
Molekylvægt (g/mol) 150.893
MDL nummer MFCD00011512
InChI nøgle VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver,cyanate, cyanic acid; silver
PubChem CID 45051745
IUPAC navn cyansyre; sølv
SMIL C(#N)O.[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver cyanate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 3655040
Opløselighedsinformation Soluble in ammonia,nitric acid,potassium cyanide,ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formel vægt 149.89
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 4
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver cyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver cyanate