Få mere at vide
Silver cyanate, 98+%
Artikelnummer. 11954351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11954351 250 g Glass Bottle 250g
10012810 10 g Glass Bottle 10g
10154610 25 g Glass Bottle 25g
10563391 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11954351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223712500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3315-16-0 | CAgNO | 149.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3315-16-0
Molekylær formel CAgNO
Molekylvægt (g/mol) 149.89
InChI nøgle VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver,cyanate, cyanic acid; silver
PubChem CID 45051745
IUPAC navn cyanic acid;silver
SMIL C(#N)O.[Ag]
Tekniske data
Kogepunkt 1085.0°C
Kemisk navn eller materiale Silver cyanate
Smeltepunkt 652.0°C
Farve Beige to Gray
Fysisk form Powder
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98% min
Lineær formel AgOCN
Fieser 02,224; 03,162
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 149.89
Procent renhed ≥98%
Emballage Glass Bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver cyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.