Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sølv ledende blæk
Artikelnummer. p-4554763
Kapacitet (metrisk):
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15482077
Brand: Thermo Scientific Chemicals 044958.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette er en ledende skærmprintbar tykfilmblæk til produktion af membranafbrydere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ledende blæk
Kapacitet (metrisk) 25 g
Farve Sølv
Vægt (engelsk) 0.04 lb.
Vægt (metrisk) 0.02 kg