Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sølv ledende blæk
Beskrivelse
Dette er en ledende skærmprintbar tykfilmblæk til produktion af membranafbrydere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ledende blæk |
| Kapacitet (metrisk) | 25 g |
| Farve | Sølv |
| Vægt (engelsk) | 0.04 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.02 kg |