Få mere at vide
Sølvchromat, 99% min
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver chromate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Tæthed | 5.63 g/mL |
| FN nummer | UN1479 |
| Merck Index | 14,8510 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand; Opløselig i HNO3 og ammoniak |
| Formel vægt | 331.73 |
| Vis mere |