Få mere at vide
Sølvklorid, ultratør, 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11398557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398557 5 g 5g
11318567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035715.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143,32 g/mol
Det bruges i sølvbelægning, elektrode, fotografisk papir, til fremstilling af antiseptiske sølvpræparater. Det bruges til at lave fotografisk film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn sølv(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kogepunkt 1550 °C
Kemisk navn eller materiale Silver chloride
Smeltepunkt 455 °C
Navn note Ultratør
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Emballage Ampul
Brydningsindeks 2.071
Følsomhed Lysfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 5.56 g/mL
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8509
Opløselighedsinformation Opløselig i alkalicyanider, thiosulfater, ammoniumcarbonater, ammoniumchlorid, kviksølvnitrat og sølvnitrat. Uopløselig i vand.
Formel vægt 143.32
Procent renhed 99.997%