Få mere at vide
Silver chloride, ultra dry, 99.997% (metals basis)
Artikelnummer. 11318567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318567 1 g 1g
11398557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035715.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Det bruges i sølvbelægning, elektrode, fotografisk papir, til fremstilling af antiseptiske sølvpræparater. Det bruges til at lave fotografisk film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn sølv(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kogepunkt 1550°C
Kemisk navn eller materiale Silver chloride
Smeltepunkt 455°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8509
Opløselighedsinformation Soluble in alkali cyanides,thiosulfates,ammonium carbonates,ammonium chloride,mercuric nitrate,and silver nitrate. Insoluble in water.
Formel vægt 143.32
Procent renhed 99.997%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 2.071
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 5.56 g/mL