Få mere at vide
Silver chloride, Purum, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15640950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
6 x 100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15640950 6 x 100 g Glass Bottle Pakke med 6
15630950 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15640950 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 102136X100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Purum,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn silver(1+) chloride
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kogepunkt 1,547°C
Kemisk navn eller materiale Silver chloride
Smeltepunkt 455°C (literature)
Navn note Purum, ≥99.5%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 6 x 100 g
Lineær formel Hn+2PnO3n+1
FN nummer UN3260
Formel vægt 143.32
Procent renhed >99.5%
Grad purum
Emballage Glass Bottle
Tæthed 5.54 g/cm3