Få mere at vide
Sølvklorid, Premion™, 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Ansat i Forsølvning. På grund af dens karakteristik af reversibel reduktion til sølvmetal, bruges den i fotokromatiske linser. Anvendes som katode i havvandsaktiverede batterier. I elektrokemi bruges sølvkloridelektrode til potentiometriske målinger. Det tjener som en modgift mod kviksølvforgiftning og fjerner kviksølv fra kroppen. Det bruges i glasfremstillingsindustrien. Det er nyttigt i produktionen af bandager, sårhelende produkter og inglaze glans, personlige deodorantprodukter, samt til langtidskonservering af drikkevand i vandtanke; dets farmaceutiske sammensætning finder anvendelse som et antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1550 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Silver chloride |
| Smeltepunkt | 455 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Groft pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 2.071 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Vis mere |