Få mere at vide
Silver chloride 99+, Supelco™
Artikelnummer. 32239106
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
32239106 1 kg
1 options
Artikelnummer. 32239106 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1192031000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For analysis 99+ EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver chloride 99+
Smeltepunkt 455°C
CAS 7783-90-6
Mængde 1 kg
Tæthed 5.56 g/cm³ at 20°C
Synonym Silver chloride 99+, Silver chloride 99+
Molekylvægt (g/mol) 143.32
Grad Not Available