Få mere at vide
Silver Chloride, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Artikelnummer. 15672260 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15672260 10 g Glass Bottle 10g
15682260 50 g Glass Bottle 50g
15662260 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15672260 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 22792710G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn silver(1+) chloride
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kogepunkt 1547°C
Kemisk navn eller materiale Silver Chloride
Smeltepunkt 455°C
Farve White
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 143.32g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Emballage Glass Bottle
Udseende Powder or Powder with Chunk(s)
Damptryk 1mmHg (912°C)
Tæthed 5.54g/cm3