Få mere at vide
Sølvklorid, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10441831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10441831 10 g Glasflaske 10g
10256600 50 g Glasflaske 50g
11944351 250 g Glasflaske 250g
15109243 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10441831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211270100
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn sølv(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kogepunkt 1550,0 °C
Kemisk navn eller materiale Silver chloride
Smeltepunkt 455,0 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel AgCl
Fieser 05,580; 10,347
Merck Index 15,8648
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,93 mg/l (25 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 143.32
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg