Få mere at vide
Sølvklorid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345859
Skift visning
Mængde:
3 x 500 g
Pakningsstørrelse:
1500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345859 3 x 500 g 1500g
1 options
Artikelnummer. 11345859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011421.69
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7783-90-6 | AgCl
Ansat i Forsølvning. På grund af dens karakteristik af reversibel reduktion til sølvmetal, bruges den i fotokromatiske linser. Anvendes som katode i havvandsaktiverede batterier. I elektrokemi bruges sølvkloridelektrode til potentiometriske målinger. Det tjener som en modgift mod kviksølvforgiftning og fjerner kviksølv fra kroppen. Det bruges i glasfremstillingsindustrien. Det er nyttigt i produktionen af bandager, sårhelende produkter og inglaze glans, personlige deodorantprodukter, samt til langtidskonservering af drikkevand i vandtanke; dets farmaceutiske sammensætning finder anvendelse som et antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1550°C
Smeltepunkt 455°C
CAS 7783-90-6
Fysisk form Fast stof
Mængde 3 x 500 g
Molekylær formel AgCl
Procent renhed 99.9%