Få mere at vide
Silver chloride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11331249
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331249 25 g 25g
11341249 100 g 100g
11351249 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011421.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Employed in Silver plating. Owing to its characteristic of reversible reduction to silver metal, it is used in photochromic lenses. Used as a cathode in sea water activated batteries. In electrochemistry, silver chloride electrode is used for potentiometric measurements. | CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Ansat i Forsølvning. På grund af dens karakteristik af reversibel reduktion til sølvmetal, bruges den i fotokromatiske linser. Anvendes som katode i havvandsaktiverede batterier. I elektrokemi bruges sølvkloridelektrode til potentiometriske målinger. Det tjener som en modgift mod kviksølvforgiftning og fjerner kviksølv fra kroppen. Det bruges i glasfremstillingsindustrien. Det er nyttigt i produktionen af bandager, sårhelende produkter og inglaze glans, personlige deodorantprodukter, samt til langtidskonservering af drikkevand i vandtanke; dets farmaceutiske sammensætning finder anvendelse som et antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn sølv(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kogepunkt 1550°C
Kemisk navn eller materiale Silver chloride
Smeltepunkt 455°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water. Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formel vægt 143.32
Procent renhed 99.9%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 2.071
Følsomhed Light sensitive
Specifik vægtfylde 5.56
Tæthed 5.56