Få mere at vide
Sølvklorid, 95%
Artikelnummer. 11384969
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384969 25 g 25g
11374969 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087342.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sølvbelægning | CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143,32 g/mol
Ansat i Forsølvning. På grund af dens karakteristik af reversibel reduktion til sølvmetal, bruges den i fotokromatiske linser. Anvendes som katode i havvandsaktiverede batterier. I elektrokemi bruges sølvkloridelektrode til potentiometriske målinger. Det tjener som en modgift mod kviksølvforgiftning og fjerner kviksølv fra kroppen. Det bruges i glasfremstillingsindustrien. Det er nyttigt i produktionen af bandager, sårhelende produkter og inglaze glans, personlige deodorantprodukter, samt til langtidskonservering af drikkevand i vandtanke; dets farmaceutiske sammensætning finder anvendelse som et antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn sølv(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kogepunkt 1550 °C
Kemisk navn eller materiale Silver chloride
Smeltepunkt 455 °C
Farve Hvid
Fysisk form Groft pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 2.071
Følsomhed Lysfølsom
Tæthed 5.56 g/mL
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8509
Opløselighedsinformation Praktisk talt uopløselig i vand; Opløselig i ammoniak, opløsninger af alkalicyanider, thiosulfater og ammoniumcarbonater; Uopløseligt i alkohol og fortyndede syrer.
Formel vægt 143.32
Procent renhed 95%