Få mere at vide
Sølvchlorid, 4,9% i H{2}O, nanopartikeldispersion, <200nm APS Tal Vægtet
Artikelnummer. 15485085
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485085 500 g 500g
15475085 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047280.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143,32 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt og i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silver chloride dispersion in water
IUPAC navn sølv(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver chloride
Farve Hvid
Navn note Nanopartikel-spredning
Tæthed 1.038 g/mL
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse <200nm APS Vægtet Tal
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske
FN nummer UN3082
Merck Index 14,8509
Opløselighedsinformation Dispergerbar i vand. Meget let opløseligt i koldt vand, opløseligt i opløsninger af alkalicyanider, thiosulfater, ammoniumcarbonater. Betydeligt opløseligt i koncentrerede vandige opløsninger af ammoniumchlorid, kviksølvnitrat og sølvnitrat.
Formel vægt 143.32
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4.9% in H2O