Få mere at vide
Silver chloride, 4.9% in H{2}O, nanoparticle dispersion, <200nm APS Number Weighted
Artikelnummer. 15475085
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475085 100 g 100g
15485085 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047280.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt og i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molekylær formel AgCl
Molekylvægt (g/mol) 143.32
MDL nummer MFCD00003399
InChI nøgle HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silver chloride dispersion in water
IUPAC navn sølv(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver chloride
Farve Hvid
Navn note Nanoparticle dispersion
Tæthed 1.038 g/mL
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Partikelstørrelse <200nm APS Number Weighted
Følsomhed Light sensitive
Form Væske
FN nummer UN3082
Merck Index 14,8509
Opløselighedsinformation Dispersible in water. Very slightly soluble in cold water,soluble in solutions of alkali cyanides,thiosulfates,ammonium carbonates. Appreciably soluble in concentrated aqueous solutions of ammonium chloride,mercuric nitrate,and silver nitrate.
Formel vægt 143.32
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4.9% in H2O