Få mere at vide
Silver casting grain, 1.6-6.35mm (0.063-0.25in), 99.9% (metals basis)
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Beskrivelse
Smykker, legeringer, elektriske kontakter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver |
| Farve | Sølv |
| Udseende | Silver-colored grain |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Characteristic |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
| Form | Casting Grain |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.87 |