Få mere at vide
Sølvcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30426284
Skift visning
Mængde:
10 g
Product Code. Mængde
30426284 10 g
1 options
Product Code. 30426284 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS46503510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver Carbonate
CAS 534-16-7
Molekylær formel Ag2CO3
Mængde 10 g
Synonym Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Ag]OC(=O)O[Ag]
IUPAC navn argentiooxycarbonyloxysilver
Molekylvægt (g/mol) 275.75
Formel vægt 273.7949