Få mere at vide
Sølvcarbonat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Silver Carbonate |
| CAS | 534-16-7 |
| Molekylær formel | Ag2CO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Ag]OC(=O)O[Ag] |
| IUPAC navn | argentiooxycarbonyloxysilver |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.75 |
| Formel vægt | 273.7949 |