Få mere at vide
Sølvcarbonat, 99%, rent
Artikelnummer. 10694862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10694862 100 g Glasflaske 100g
10684862 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176971000
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 534-16-7 | CAg2O3 | 275,75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-16-7
Molekylær formel CAg2O3
Molekylvægt (g/mol) 275.75
MDL nummer MFCD00003403
InChI nøgle WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC navn kulsyre; sølv
SMIL C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver carbonate
Smeltepunkt 210,0 °C
Navn note 99%
Farve Grøn til Grøn-Gul
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Ag2CO3
Fieser 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432
Merck Index 15, 8646
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i ammoniumhydroxid og salpetersyre, uopløseligt i alkohol
Formel vægt 275.75
Procent renhed 99%
Grad Ren