Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver carbonate |
| Smeltepunkt | 210.0°C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Grøn til Grøn-Gul |
| Fysisk form | Granulært pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | Ag2CO3 |
| Fieser | 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432 |
| Merck Index | 15, 8646 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Silver carbonate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.