Få mere at vide
Sølvcarbonat, 99,5 % (metalbasis)
Beskrivelse
Sølvcarbonat bruges til fremstilling af sølvpulver i mikroelektronik, ledende polymerer og i tandoverfladebehandling for at forhindre huller. Det bruges også som et antimikrobielt middel til infektionsresistente kirurgiske stofmaterialer. Det bruges i organisk syntese og i biologisk farvning af prøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver carbonate |
| Smeltepunkt | 218 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Tæthed | 6.08 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i vand, acetone, acetat og alkohol. Fritopløselig i fortyndet HNO3 og ammoniak. |
| Formel vægt | 275.75 |