Få mere at vide
Sølvcarbonat, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311249
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11311249
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011420.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 534-16-7 | CH2Ag2O3 | 277.76 g/mol
Sølvcarbonat bruges til fremstilling af sølvpulver i mikroelektronik, ledende polymerer og i tandoverfladebehandling for at forhindre huller. Det bruges også som et antimikrobielt middel til infektionsresistente kirurgiske stofmaterialer. Det bruges i organisk syntese og i biologisk farvning af prøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-16-7
Molekylær formel CH2Ag2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.76
MDL nummer MFCD00003403
InChI nøgle WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC navn kulsyre; sølv
SMIL C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver carbonate
Smeltepunkt 218°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,acetone,acetate and alcohol. Freely soluble in dilute HNO3 and ammonia.
Formel vægt 275.75
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 6.08 g/mL